Learn More
Fisherbrand™ Medidores de pH/conductividad de sobremesa accumet™ AB200
Ofrece un funcionamiento sencillo e intuitivo y mediciones de alta exactitud en un medidor compacto y asequible. El medidor de conductividad/pH Fisher Scientific accumet AB200 combina las ventajas de un medidor de pH y un medidor de conductividad en un sistema de medición fácil de usar y fiable. La gran pantalla retroiluminada ofrece gran visibilidad en los entornos de laboratorio.
Marca:  Fisherbrand™
1111.12 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12810643
  • 1485.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Includes: Medidor de pH de sobremesa accumet AB200, electrodo de pH/ATC con cuerpo epóxico rellenable y de doble unión compatible con TRIS (13-620-631A), sonda de conductividad/temperatura (13-620-100), soporte de electrodos, cables USB y RS232, fuente de alimentación universal de 100/240 V
Descripción
Descripción
Ofrece un funcionamiento sencillo e intuitivo y mediciones de alta exactitud en un medidor compacto y asequible. El medidor de conductividad/pH Fisherbrand accumet AB200 combina las ventajas de un medidor de pH y un medidor de conductividad en un sistema de medición fácil de usar y fiable. La gran pantalla retroiluminada ofrece gran visibilidad en los entornos de laboratorio.
  • Pantalla gráfica retroiluminada con fecha y hora, indicador de estabilidad y alarmas
  • Medidor de canal doble para mediciones de pH y conductividad
  • Calibración de pH de uno a seis puntos con resolución de pH de 0,001
  • Reconocimiento automático del tampón con cuatro conjuntos de tampones de pH o la opción de tampón personalizado
  • Indicación de desplazamiento y pendiente de pH
  • Modos de conductividad, TDS (sólidos disueltos totales), salinidad y resistividad
  • Compensación de temperatura automática o manual, que se muestra en °C o °F
  • Protección mediante contraseña de modos de configuración y calibración
  • Almacenamiento de 500 conjuntos de datos
  • Interfaces RS232 y USB
  • Interfaz plurilingüe con inglés, alemán, chino, francés, italiano y español.
  • Sonda agitadora opcional (Cat. Nº. 13-620-BSP) con cinco ajustes de velocidad
Modelo de calibración trazable según el NIST (-CERT)
  • Ayudan a cumplir las normas de garantía de calidad de ISO, FDA, USDA y EPA
  • Incluye precisión de medidor en cinco puntos de prueba en todo el intervalo de pH
  • Incluye precisión de medidor en cinco puntos de prueba en todo el intervalo de mV correspondiente
  • Pruebas realizadas por laboratorios acreditados, incluye certificado trazable según el NIST
Especificaciones
Intervalo de pH: pH de -2,000 a 20,000
Resolución de pH: pH de 0,1; 0,01; 0,001
Exactitud del pH: ±0,002 pH
Intervalo de mV: ± 2000,0 mV
Resolución de mV: 0,1 mV
Exactitud de mV: ± 0,2 mV o ± 0,05 %, el que sea mayor
Ajuste de compensación de mV: hasta ± 150 mV
Intervalo de conductividad: De 0,00μS a 500,0 mS
Resolución de conductividad: 0,01; 0,1μS; 0,001; 0,01; 0,1 mS
Precisión de conductividad: ±1 % de escala completa
Intervalo de TDS: De 0,00 ppm a 500 ppt (factor TDS 1,00)
Resolución de TDS: 0,01; 0,1 ppm; 0,001; 0,01; 0,1 ppt
Precisión de TDS: ±1 % de escala completa
Intervalo de salinidad: De 0 a 80,0 ppt
Resolución de salinidad: 0,01; 0,1 ppm; 0,001; 0,01; 0,1 ppt
Precisión de salinidad: ±1 % de escala completa
Intervalo de resistividad: De 2,000 ohmios a 20,0 Mohmios
Resolución de resistividad: 0,01; 0,1 ohmio; 0,001; 0,1 kohmio; 0,01 Mohmio
Precisión de resistividad: ±1 % de escala completa
Escala de temperatura: de 0° a 100°C (de 32° a 212,0 °F)
Resolución de temperatura: 0,1 °C (0,1 °F)
Exactitud de temperatura: ±0,3 °C
Puntos de calibración: De 1 a 6 puntos con reconocimiento automático de tampón (ABR)
Calibración de temperatura ATC: Desviación en incrementos de 0,1 °C; intervalo de desviación: ±5°C (±9°F)
Autodiagnóstico: Sí
Entradas: BNC, miniteléfono ATC, DIN de 8 pines, tierra
Requisitos de alimentación: de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
Aplicaciones
Académicas, investigación, aseguramiento y control de calidad, agua potable, aguas residuales, alimentos, bebidas, industriales
Certifications
CE, TUV 3-1, FCC Clase A
Servicio Técnico
3 años para el medidor
Especificaciones
Especificaciones
RS232 (toma fono), mini-USB-B, agitador
± 0,2 mV
±1 % de la escala completa
±1 % de la escala completa
Hasta 6 preajustes o 5 personalizados
Sin certificado de pH trazable al NIST
500
LCD
De 0 μS a 500 mS
De - 2 a 20
De 0 a 80 ppt
0,1/0,01/0,001
Medidor, electrodo de pH/ATC compatible con TRIS (13-620-631), sonda de conductividad/temperatura (13-620-100), brazo de electrodo, cables USB y RS-232, fuente de alimentación de 100/240 V
Kit para conductividad/pH AB200
0,1 mV
0,01/0,1 ppm, 0,001/0,01/0,1 ppt
± 0,3 °C
3 años
50/60Hz
± 1 % FS
± 0,002
±1 % de la escala completa
Automático (4 puntos), máximo 1/rango, manual (5 puntos), máximo 1/rango
Desde 0,010 hasta 10,000
Manual, con temporizador (seleccionable para cada 3 a 3600 s), impresora o formato CSV
2
pH, Conductividad, SDT, Salinidad, Resistividad, Temperatura, mV, Conductivity, TDS, Salinity, Resistivity, Temperature
± 2000 mV
De 2 W a 20 MW
De 0 ppm a 500 ppt (con factor TDS 1)
0°C a 100°C
BNC, ATC
0,01/0,1 μs, 0,001/0,01/0,1 ms
0,01/0,1 W; 0,001/0,1 kW; 0,01 MW
0/0,1 ppm, 001/01/0,1 ppt
0,1 °C
100/240 V