Learn More
Fisherbrand™ Medidores de pH/conductividad de sobremesa accumet™ AB200
Ofrece un funcionamiento sencillo e intuitivo y mediciones de alta exactitud en un medidor compacto y asequible. El medidor de conductividad/pH Fisher Scientific accumet AB200 combina las ventajas de un medidor de pH y un medidor de conductividad en un sistema de medición fácil de usar y fiable. La gran pantalla retroiluminada ofrece gran visibilidad en los entornos de laboratorio.
1065.00€ - 1485.00€
Especificaciones
Salidas | RS232 (toma fono), mini-USB-B, agitador |
---|---|
Exactitud (conductividad) | ± 1 % FS |
Exactitud (mV) | ± 0,2 mV |
Exactitud (pH) | ± 0,002 |
Exactitud (resistividad) | ±1 % de la escala completa |
Código de producto | Marca | Modelo | Incluye | Certificaciones/conformidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Incluye | Certificaciones/conformidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12800643
|
Fisherbrand™
|
Solo medidor de pH/conductividad AB200 | Medidor, brazo de electrodo, cables USB y RS-232, fuente de alimentación de 100/240 V | Sin certificado de pH trazable al NIST |
1065.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12810643
|
Fisherbrand™
|
Kit para conductividad/pH AB200 | Medidor, electrodo de pH/ATC compatible con TRIS (13-620-631), sonda de conductividad/temperatura (13-620-100), brazo de electrodo, cables USB y RS-232, fuente de alimentación de 100/240 V | Sin certificado de pH trazable al NIST |
1485.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Ofrece un funcionamiento sencillo e intuitivo y mediciones de alta exactitud en un medidor compacto y asequible. El medidor de conductividad/pH Fisherbrand accumet AB200 combina las ventajas de un medidor de pH y un medidor de conductividad en un sistema de medición fácil de usar y fiable. La gran pantalla retroiluminada ofrece gran visibilidad en los entornos de laboratorio.
- Pantalla gráfica retroiluminada con fecha y hora, indicador de estabilidad y alarmas
- Medidor de canal doble para mediciones de pH y conductividad
- Calibración de pH de uno a seis puntos con resolución de pH de 0.001
- Reconocimiento automático del tampón con cuatro conjuntos de tampones de pH o la opción de tampón personalizado
- Indicación de desplazamiento y pendiente de pH
- Modos de conductividad, TDS (sólidos disueltos totales), salinidad y resistividad
- Compensación de temperatura automática o manual, que se muestra en °C o °F
- Protección mediante contraseña de modos de configuración y calibración
- Almacenamiento de 500 conjuntos de datos
- Interfaces RS232 y USB
- Interfaz plurilingüe con inglés, alemán, chino, francés, italiano y español.
- Sonda de agitación opcional (13-620-BSP) con cinco ajustes de velocidad
- Ayudan a cumplir las normas de garantía de calidad de ISO, FDA, USDA y EPA
- Incluye precisión de medidor en cinco puntos de prueba en todo el intervalo de pH
- Incluye precisión de medidor en cinco puntos de prueba en todo el intervalo de mV correspondiente
- Pruebas realizadas por laboratorios acreditados, incluye certificado trazable según el NIST
Certifications
CE, TUV 3-1, FCC Clase A
Garantía
3 años para el medidor
Especificaciones
RS232 (toma fono), mini-USB-B, agitador | |
± 0,2 mV | |
±1 % de la escala completa | |
±1 % de la escala completa | |
Hasta 6 preajustes o 5 personalizados | |
Manual, con temporizador (seleccionable para cada 3 a 3600 s), impresora o formato CSV | |
LCD | |
± 2000 mV | |
De 2 W a 20 MW | |
De 0 ppm a 500 ppt (con factor TDS 1) | |
BNC, ATC | |
0,1 mV | |
0,01/0,1 ppm, 0,001/0,01/0,1 ppt | |
± 0,3 °C | |
3 años | |
50/60Hz |
± 1 % FS | |
± 0,002 | |
±1 % de la escala completa | |
Automático (4 puntos), máximo 1/rango, manual (5 puntos), máximo 1/rango | |
Desde 0,010 hasta 10,000 | |
500 | |
De 0 μS a 500 mS | |
De - 2 a 20 | |
De 0 a 80 ppt | |
0,1/0,01/0,001 | |
0,01/0,1 μs, 0,001/0,01/0,1 ms | |
0,01/0,1 W; 0,001/0,1 kW; 0,01 MW | |
0/0,1 ppm, 001/01/0,1 ppt | |
0,1 °C | |
100/240 V |