Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Acclaim™ 300 C18
Utilice estas columnas C18 de poro ancho para lograr separaciones de proteínas de alta resolución.
204.09€ - 764.03€
Specifications
Caudal | 1 mL/min |
---|---|
Para utilizar con | LC-MS |
Tamaño de partículas | 3 μm |
pH | Desde 2,5 hasta 7,5 |
Tamaño de poro | 300 Å |
Product Code | Brand | Tamaño de partículas | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Price | Quantity & Availability | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Tamaño de partículas | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Price | Quantity & Availability | |||
11361793
|
Thermo Scientific™
060263 |
3 μm | 2,1 mm | 50 mm |
503.57€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11371793
|
Thermo Scientific™
060264 |
3 μm | 2,1 mm | 150 mm |
764.03€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11391793
|
Thermo Scientific™
060265 |
3 μm | 4,6 mm | 50 mm |
503.57€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11381793
|
Thermo Scientific™
060266 |
3 μm | 4,6 mm | 150 mm |
764.03€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11341863
|
Thermo Scientific™
063684 |
3 μm | 3 mm | 150 mm |
764.03€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11351733
|
Thermo Scientific™
069690 |
3 μm | 2,1 mm | 10 mm |
237.70€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11321923
|
Thermo Scientific™
069697 |
3 μm | 4,6 mm | 10 mm |
204.09€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Description
Logre separaciones de proteínas y mapeo de péptidos de alta resolución con las columnas para LC Thermo Scientific™ Acclaim™ 300-C18. Las partículas de sílice ultrapura de 3 µm reducen los límites de difusión de los analitos en fase estacionaria, lo que genera separaciones rápidas de alta resolución. En comparación con los envases de columna de 5 µm, las partículas de menor tamaño facilitan mayores velocidades de caudal y gradientes menos profundos en columnas más cortas para lograr separaciones más rápidas.
Separación de alta resolución de proteínas y péptidos- Composición química de unión C18 de alto rendimiento sobre sílice con poros de 300 Å
- Eficacia probada en mapeo de péptidos
- Resultados reproducibles y fiables
- Sangrado extremadamente bajo, totalmente compatible con MS
- Estables con un pH de entre 2,5 y 7,5
- Selectividad complementaria, gran eficacia de columna y resolución ultra alta
- Amplio espectro de fases estacionarias, como las fases C8 y C18 convencionales, las fases polares integradas y las fases especializadas con poros grandes
- Rendimiento probado para garantizar una alta calidad y fiabilidad
Specifications
1 mL/min | |
3 μm | |
300 Å | |
60°C | |
C18 | |
8 % | |
Sí |
LC-MS | |
Desde 2,5 hasta 7,5 | |
100 m²/g | |
L1 | |
Acclaim | |
Fase reversa |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.