Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Acclaim™ 300 C18
Utilice estas columnas C18 de poro ancho para lograr separaciones de proteínas de alta resolución.
Marca:  Thermo Scientific™ 063684
725.83 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21664" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11341863
  • 764.03€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 26-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Logre separaciones de proteínas y mapeo de péptidos de alta resolución con las columnas para LC Thermo Scientific™ Acclaim™ 300-C18. Las partículas de sílice ultrapura de 3 µm reducen los límites de difusión de los analitos en fase estacionaria, lo que genera separaciones rápidas de alta resolución. En comparación con los envases de columna de 5 µm, las partículas de menor tamaño facilitan mayores velocidades de caudal y gradientes menos profundos en columnas más cortas para lograr separaciones más rápidas.
Separación de alta resolución de proteínas y péptidos
  • Composición química de unión C18 de alto rendimiento sobre sílice con poros de 300 Å
  • Eficacia probada en mapeo de péptidos
  • Resultados reproducibles y fiables
  • Sangrado extremadamente bajo, totalmente compatible con MS
  • Estables con un pH de entre 2,5 y 7,5
Acerca de la familia Acclaim de columnas para HPLC
  • Selectividad complementaria, gran eficacia de columna y resolución ultra alta
  • Amplio espectro de fases estacionarias, como las fases C8 y C18 convencionales, las fases polares integradas y las fases especializadas con poros grandes
  • Rendimiento probado para garantizar una alta calidad y fiabilidad
Especificaciones
Especificaciones
Columna de análisis
1 mL/min
150 mm
3 μm
300 Å
60°C
C18
Sílice esférica, ultrapura totalmente porosa
Fase reversa
Fase reversa
Columna de análisis
3 mm
LC-MS
4500 psi (310 bar)
Desde 2,5 hasta 7,5
100 m²/g
L1
Acclaim
8 %
Glass Lined Tubing (tubo de acero inoxidable con revestimiento interno de vidrio)
Bio-LC
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.