Learn More
Eppendorf™ Placas de polipropileno de 96 pocillos profundos de 500μl
Combine a new well design with a sophisticated color coding system for ease of reading and orientation. The well geometry of Eppendorf™ 500μL Polypropylene 96-Well Deep Well Plates allows high speed pipetting without splashing, excellent mixing and high speed centrifugation, which accelerates your manual and automated work processes.
405.58€ - 1070.00€
Especificaciones
Formato | Estándar |
---|---|
matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
Material | Polipropileno |
N.° de pocillos | 96 |
Volumen total del pocillo (métrico) | 500 μl |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10185692
|
Eppendorf™
0030501144 |
Azul |
405.58€
paquete de 40 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10257122
|
Eppendorf™
0030501110 |
Amarillo |
405.58€
paquete de 40 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10062043
|
Eppendorf™
0030505107 |
Blanco |
1070.00€
paquete de 120 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10443692
|
Eppendorf™
0030501136 |
Verde |
405.58€
paquete de 40 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10003632
|
Eppendorf™
0030501101 |
Blanco |
405.58€
paquete de 40 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Fulfill all current SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 and EN 13485 guidelines.
- Recovermax - concaved round bottom well shape with smoothed edges
- Optitrack - color framed plates with alphanumeric labelling
- High chemical resistance
- G-safe - highest centrifugation stability
- LoBind - free of surface coating e.g., silicone
- Free from DNA, DNase, RNase and PCR inhibitor (PCR clean)
- LoBind Protein - minimum protein loss (less than 3% BSA 1μg/mL)
- LoBind DNA - less than 1% loss of DNA/RNA at low concentrations and critical conditions (high salt, short DNA fragments)
- Autoclavable
- Optionally available with barcode
Especificaciones
Estándar | |
Polipropileno | |
500 μl |
8 x 12 | |
96 |