Learn More
Eppendorf™ Placas de polipropileno de 96 pocillos profundos de 500μl
Combine a new well design with a sophisticated color coding system for ease of reading and orientation. The well geometry of Eppendorf™ 500μL Polypropylene 96-Well Deep Well Plates allows high speed pipetting without splashing, excellent mixing and high speed centrifugation, which accelerates your manual and automated work processes.
Marca: Eppendorf™ 0030501110
314.40 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "22546" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.47500kg
Descripción
- Cumplen todas las directrices actuales de SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 y EN 13485.
- Recovermax: forma de pocillo de fondo redondo cóncavo con bordes suavizados
- Optitrack: placas enmarcadas a color con etiquetado alfanumérico
- Alta resistencia a productos químicos
- G-safe: máxima estabilidad de centrifugación
- LoBind: libre de revestimiento de superficie, por ejemplo, silicona
- Sin ADN, ADNasa, ARNasa ni inhibidor de la PCR* (grado PCR* clean)
- Proteína de LoBind: mínima pérdida de proteínas (menos de 3 % de BSA 1 μg/ml)
- ADN de LoBind: menos del 1 % de pérdida de ADN/ARN en concentraciones bajas y condiciones críticas (sal elevada, fragmentos de ADN cortos)
- Esterilizable en autoclave
- Disponibles opcionalmente con código de barras
Especificaciones
Estándar | |
Amarillo | |
96 |
8 x 12 | |
Polipropileno | |
500 μl |