missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Linker Industrietechnik™ 400 Dia. x 60mm Height Stainless Steel Test Sieves

Marca:  Linker Industrietechnik™ 554.060.222-043

Detalles adicionales : Peso : 0.81000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11726877

  • 455.80€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

Acero inoxidable
1Cada una
Tamiz de pruebas
Acero inoxidable
400mm
0,4mm
Conformidad con las normas 2.1 EN 10 204 e ISO 3310-1
60 mm
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales

Ofertas especiales