Learn More
Linker Industrietechnik™ 400 Dia. x 60mm Height Stainless Steel Test Sieves
454.74€ - 572.40€
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) | 400mm |
---|---|
Mesh Material | Acero inoxidable |
Cantidad | 1Cada una |
Tipo | Tamiz de pruebas |
Certificaciones/conformidad | Conformidad con las normas 2.1 EN 10 204 e ISO 3310-1 |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11707696
|
Linker Industrietechnik™
554.060.222-078 |
8 mm |
527.88€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11776837
|
Linker Industrietechnik™
554.060.222-022 |
0,063mm |
505.62€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11716847
|
Linker Industrietechnik™
554.060.222-027 |
0,1mm |
455.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11766867
|
Linker Industrietechnik™
554.060.222-035 |
0,2mm |
455.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11706877
|
Linker Industrietechnik™
554.060.222-041 |
0,315mm |
455.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11726877
|
Linker Industrietechnik™
554.060.222-043 |
0,4mm |
455.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11717736
|
Linker Industrietechnik™
554.060.222-044 |
425 μm |
455.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11746877
|
Linker Industrietechnik™
554.060.222-046 |
0,5mm |
490.78€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11727736
|
Linker Industrietechnik™
554.060.222-048 |
600 μm |
455.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11737736
|
Linker Industrietechnik™
554.060.222-052 |
850 μm |
455.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11706887
|
Linker Industrietechnik™
554.060.222-053 |
0,9mm |
455.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11716887
|
Linker Industrietechnik™
554.060.222-054 |
1 mm |
463.22€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11746887
|
Linker Industrietechnik™
554.060.222-058 |
1,4mm |
454.74€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11756887
|
Linker Industrietechnik™
554.060.222-059 |
1,6mm |
455.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11787676
|
Linker Industrietechnik™
554.060.222-062 |
2 mm |
466.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11707686
|
Linker Industrietechnik™
554.060.222-065 |
2,5mm |
454.74€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11742177
|
Linker Industrietechnik™
554.060.222-072 |
4,75mm |
572.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11747686
|
Linker Industrietechnik™
554.060.222-070 |
4 mm |
527.88€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11727686
|
Linker Industrietechnik™
554.060.222-067 |
3,15mm |
527.88€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11767686
|
Linker Industrietechnik™
554.060.222-073 |
5 mm |
498.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11777686
|
Linker Industrietechnik™
554.060.222-074 |
5,6mm |
527.88€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
400mm | |
1Cada una | |
Conformidad con las normas 2.1 EN 10 204 e ISO 3310-1 | |
60 mm |
Acero inoxidable | |
Tamiz de pruebas | |
Acero inoxidable |