Learn More
Linker Industrietechnik™ 400 Dia. x 60mm Height Stainless Steel Test Sieves
Marca:  Linker Industrietechnik™ 554.060.222-053
Detalles adicionales : Peso : 0.81000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11706887
  • 455.80€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
para ver el stock
Especificaciones
Acero inoxidable
1Cada una
Tamiz de pruebas
Acero inoxidable
400mm
0,9mm
Conformidad con las normas 2.1 EN 10 204 e ISO 3310-1
60 mm
Certificados
Ver productos accesorios