Learn More
3M™ Versaflo™ TR-Series PAPR Belts
For use with TR-300 Series PAPR systems.
Marca: 3M™ 7100006958
23.20 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- El TR-325 es un cinturón de malla económico y fácil de usar para usar con el respirador purificador de aire forzado 3M™ Versaflo™ TR-300 .
- El TR-326 es un cinturón de cuero duradero para usar con el respirador purificador de aire3M™ Versaflo™ TR-300 y el respirador purificador de aire forzado Speedglas™ TR-300-SG.
- El TR-327 es un cinturón de vinilo económico y fácil de usar para usar con el respirador purificador de aire forzado 3M™ Versaflo™/Speedglas™ TR-300.
- 3M Catálogo# TR-325 , 3M Catálogo# TR-326 , 3M Catálogo# TR-327
Especificaciones
No | |
Correa | |
Respiradores purificadores de aire eléctricos Tr-300 Versaflo™ y Speedglas™ | |
72,8 in |
Poliéster | |
Entorno de trabajo de servicio estándar | |
TR-325 | |
185 cm |