Learn More
3M™ Versaflo™ TR-Series PAPR Belts
For use with TR-300 Series PAPR systems.
39.35€ - 102.00€
Especificaciones
Desechables No
Tipo de producto Correa
Para utilizar con (equipo) Respiradores purificadores de aire eléctricos Tr-300 Versaflo™ y Speedglas™
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Material Longitud (imperial) Longitud (métrico) Para utilizar con (aplicación) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Material Longitud (imperial) Longitud (métrico) Para utilizar con (aplicación) Precio Cantidad y disponibilidad  
11783906
Ver documentos Detalles de la promoción
3M™
7100006958
Poliéster 72,8 in 185 cm Entorno de trabajo de servicio estándar
39.35€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11793906
Ver documentos Detalles de la promoción
3M™
7000103972
Cuero 51,9 in 132 cm Ideal para zonas con partículas calientes presentes
85.60€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11703916
Ver documentos Detalles de la promoción
3M™
7000103973
Vinilo 62,2 in 158 cm Entorno de trabajo de alta resistencia
102.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • The TR-325 is a economical, easy-to-use web belt for use with the 3M™ Versaflo™ TR-300 PAPR.
  • The TR-326 is a durable leather belt for use with the 3M™ Versaflo™ TR-300 PAPR and the Speedglas™ TR-300-SG PAPR.
  • The TR-327 is a comfortable, easy-to-clean vinyl belt for use with the 3M™ Versaflo™/Speedglas™ TR-300 PAPR.
  • 3M Catalog# TR-325 , 3M Catalog# TR-326 , 3M Catalog# TR-327
Especificaciones
Especificaciones
No
Correa
Respiradores purificadores de aire eléctricos Tr-300 Versaflo™ y Speedglas™