Learn More
3M™ Versaflo™ TR-600 Series PAPR Belts and Extenders
For use with Versaflo™ TR-600 Series PAPR
134.00€ - 174.00€
Especificaciones
Color | Gris |
---|---|
Desechables | No |
Para utilizar con (equipo) | Respirador purificador de aire eléctrico Versaflo™ Serie TR-600 |
Cantidad | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15569255
|
3M™
7100222675 |
Correa | Sanidad, cierre, sector farmacéutico, fundiciones, descontaminación, demolición, conglomerado, trabajos de carpintería, fundición |
174.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15539305
|
3M™
7100222674 |
Correa | Sanidad, sector farmacéutico, aplicación de pesticidas, procesamiento de animales, laboratorios, energía nuclear, cosméticos, investigación y producción farmacéutica, reciclaje, alimentos secos |
134.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
TR-626 High Durability Belt
- Comfortable belt due to ergonomic design
- Durable construction and easy to use
- Leather leads make it suitable for grinding
- Part of TR-613N and TR-616N assemblies, TR-600-HIK Ready-to-Use Kit
- Accommodates waist sizes up to 52 in.
- Applications: Healthcare, Shutdown, Pharmaceutical, Foundries, Remediation, Demolition, Aggregates, Woodworking, Casting
- Color: Gray TR-626X Belt Extender
- Comfortable due to ergonomic design
- Easy to use extender
- Enables TR-626 belt to be worn comfortably, when additional belt length is needed
- Multiple TR-626X Belt Extenders may be connected in series
- Applications: Healthcare, Shutdown, Foundries, Remediation, Demolition, Aggregates, Woodworking, Casting
- Color: Gray TR-627 Easy Clean Belt
- Comfortable due to ergonomic design
- Easy to use belt
- Smooth surfaces make it easier to clean
- Part of TR-614N and TR-617N assemblies, TR-600-ECK Ready-to-Use Kit
- Accommodates waist sizes up to 52 in.
- Applications: Healthcare, Pharmaceutical, Pesticide Application, Animal processing, Laboratories, Nuclear energy, Cosmetics, Pharmaceutical research and production, Recycling, Dry Foods
- Color: Gray TR-627X Belt Extender
- Comfortable due to ergonomic design
- Easy to use extender
- Enables TR-627 belt to be worn comfortably, when additional belt length is needed
- Multiple TR-627X Belt Extenders may be connected in series
- Applications: Healthcare, Pharmaceutical, Pesticide Application, Animal processing, Laboratories, Nuclear energy, Cosmetics, Pharmaceutical research and production, Recycling, Dry Foods
- Color: Gray
- 3M Catalog# TR-626, TR-626X, TR-627, TR-627X
Certifications
NIOSH Approved
Especificaciones
Gris | |
No | |
Respirador purificador de aire eléctrico Versaflo™ Serie TR-600 | |
1 unidad |