Learn More
3M™ Versaflo™ TR-600 Series PAPR Belts and Extenders
For use with Versaflo™ TR-600 Series PAPR
Marca: 3M™ 7100222674
84.15 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.41000kg
Descripción
Cinturón de alta durabilidad TR-626
- Cinturón cómodo gracias a su diseño ergonómico
- Diseño duradero y fácil de usar
- Las correas de cuero lo hacen adecuado para el esmerilado
- Forma parte de los conjuntos TR613- N y TR616- N y del kit Ready-to-Use TR-600-HIK
- Se adapta a tallas de cintura de hasta 1,57 m (52 pulgadas)
- Aplicaciones: Sanidad, cierre, sector farmacéutico, fundiciones, descontaminación, demolición, conglomerado, trabajos de carpintería, fundición
- Color: Gris Extensor de cinturón TR- X626
- Cómodo gracias a su diseño ergonómico
- Extensor fácil de usar
- Permite que el cinturón TR626 se lleve cómodamente cuando se necesite una longitud de banda adicional
- Se pueden conectar varios extensores de cinturón serie TR- X626
- Aplicaciones: Sanidad, cierre, fundiciones, descontaminación, demolición, conglomerado, trabajos de carpintería, fundición
- Color: Gris Cinturón fácil de limpiar TR-627
- Cómodo gracias a su diseño ergonómico
- Cinturón fácil de usar
- Las superficies lisas hacen que la limpieza sea más fácil
- Forma parte de los conjuntos TR614- N y TR617- N y del kit Ready-to-Use TR-600-ECK
- Se adapta a tallas de cintura de hasta 1,57 m (52 pulgadas)
- Aplicaciones: Sanidad, sector farmacéutico, aplicación de pesticidas, procesamiento de animales, laboratorios, energía nuclear, cosméticos, investigación y producción farmacéutica, reciclaje, alimentos secos
- Color: Gris Extensor de cinturón TR- X627
- Cómodo gracias a su diseño ergonómico
- Extensor fácil de usar
- Permite que el cinturón TR627 se lleve cómodamente cuando se necesite una longitud de banda adicional
- Se pueden conectar varios extensores de cinturón serie TR- X627
- Aplicaciones: Sanidad, sector farmacéutico, aplicación de pesticidas, procesamiento de animales, laboratorios, energía nuclear, cosméticos, investigación y producción farmacéutica, reciclaje, alimentos secos
- Color: Gris
- 3M Catálogo# TR-626, TR-626X, TR-627, TR-627X
Certifications
Con aprobación NIOSH
Especificaciones
Gris | |
Correa | |
Respirador purificador de aire eléctrico Versaflo™ Serie TR-600 | |
1 unidad |
No | |
Sanidad, sector farmacéutico, aplicación de pesticidas, procesamiento de animales, laboratorios, energía nuclear, cosméticos, investigación y producción farmacéutica, reciclaje, alimentos secos | |
TR-627 |