Learn More
3M™ Absorbentes químicos estándar
Absorba prácticamente cualquier líquido con estos absorbentes de productos químicos
Marca: 3M™ 7000052037
Detalles adicionales : Peso : 3.15000kg
Descripción
Las microfibras de polipropileno meltblown absorben líquidos como el ácido fluorhídrico y otros productos químicos acuosos, y absorben un promedio de 10 veces su peso de la mayoría de los líquidos peligrosos designados por la EPA.
- Los absorbentes no contienen polvo ni suciedad; no contienen partículas abrasivas que puedan dañar equipos caros
- La base de polipropileno es químicamente inerte e incinerable; permite la separación y el reciclaje en muchas aplicaciones
- Los envases de cartón amarillo fáciles de detectar protegen los absorbentes de la temperatura y la humedad para un almacenamiento seguro y a largo plazo
- Práctico dispensador de cajas es adecuado para encimeras o montaje en pared y mantiene las almohadillas y almohadas a su alcance Las almohadillas o los rollos son ideales para su uso en superficies de trabajo y pueden recortarse al tamaño necesario
- Las miniplumas rodean y contienen los vertidos; las almohadas los absorben
- N.º de cat. 3M P110, P200, P208, P300, P500
Estos productos de seguridad se deben utilizar de acuerdo con el manual de instrucciones, las advertencias y las limitaciones que acompañan a cada producto.
Especificaciones
OSHA 29 CFR 1910.132 | |
8 gal | |
Polipropileno | |
Para el control de derrames de determinados líquidos peligrosos | |
38 x 17,78 cm (15 x 7 pulg.) | |
38 cm | |
17,78 cm |
Amarillo | |
30,3 l | |
Almohada de absorbente de productos químicos | |
P300 | |
15 in | |
7 in |