Learn More
3M™ Absorbentes químicos estándar
Absorba prácticamente cualquier líquido con estos absorbentes de productos químicos
266.00€ - 1010.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | OSHA 29 CFR 1910.132 |
---|---|
Color | Amarillo |
Material | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Modelo | Capacidad (métrico) | Capacidad (imperial) | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Capacidad (métrico) | Capacidad (imperial) | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
12342459
|
3M™
7000051994 |
P200 | 45,4 l | 12 gal | Minibarrera de absorbentes químicos |
500.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10685315
|
3M™
7000088220 |
P110 | 64,3 l | 17 gal | Almohadilla absorbente de productos químicos |
1010.00€
paquete de 200 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
12332459
|
3M™
7000052037 |
P300 | 30,3 l | 8 gal | Almohada de absorbente de productos químicos |
266.00€
paquete de 16 |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12362459
|
3M™
P-500 |
P500 | 53 l | 14 gal | Partícula absorbente de productos químicos |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
Las microfibras de polipropileno meltblown absorben líquidos como el ácido fluorhídrico y otros productos químicos acuosos y pueden absorber una media de 10 veces su peso de la mayoría de líquidos peligrosos designados por la EPA.
- Los absorbentes no contienen suciedad ni polvo; no contienen gránulos abrasivos que puedan dañar los equipos caros
- La base de polipropileno es químicamente inerte e incinerable; permite la separación y el reciclaje en numerosas aplicaciones
- Los cartones amarillos fáciles de localizar protegen los absorbentes frente a la temperatura y la humedad para un almacenamiento seguro prolongado
- Las cómodas cajas dispensadoras, adecuadas para mesas o montaje en pared, mantienen las almohadillas y almohadas dentro de un alcance sencillo Las almohadillas o rollos son ideales para su uso en superficies de trabajo y se puede recortar su tamaño
- Las mini plumas rodean y contienen los derrames; las almohadas los absorben
Estos productos de seguridad se deben utilizar de acuerdo con las instrucciones, las advertencias y las limitaciones que acompañan a cada producto.
——Especificaciones
OSHA 29 CFR 1910.132 | |
Amarillo | |
Polipropileno |