Learn More
Econix™ Cubos para riesgo biológico de residuos infecciosos Bio-bin™
Utilice los cubos para residuos infecciosos Econix™ para eliminar los implementos de un solo uso y reducir los problemas de sobrellenado de los residuos clínicos no punzantes.Su base de mayor extensión permite colocar en posición plana instrumentos de laboratorio y quirúrgicos de un solo uso.
98.95€ - 279.00€
Especificaciones
Material | Cartón |
---|---|
Tipo de producto | Recipiente de residuos no punzantes |
Certificaciones/conformidad | UN3291 |
Tipo de tapón | Temporal y permanente |
Color | Rayas de tigre |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12993665
|
Econix™
BEXBB1TS |
1 L |
187.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12983655
|
Econix™
BEXBB2TS |
2 L |
188.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12923675
|
Econix™
BEXBB5TS |
5 L |
279.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12923665
|
Econix™
BEXBBPIP6TS |
6 L |
136.00€
paquete de 40 |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12953675
|
Econix™
BEXBB30TS |
30 L |
98.95€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Esterilizable en autoclave
- Tapa y asas integradas
- Cierres temporales y permanentes
- Resistente al agua
- Optimización del espacio: diseño plegado y plano
- Apilable después del uso
Especificaciones
Cartón | |
UN3291 | |
Rayas de tigre |
Recipiente de residuos no punzantes | |
Temporal y permanente | |
Residuos clínicos desagradables |