Learn More
Econix™ Cubos para riesgo biológico de residuos infecciosos Bio-bin™
Utilice los cubos para residuos infecciosos Econix™ para eliminar los implementos de un solo uso y reducir los problemas de sobrellenado de los residuos clínicos no punzantes.Su base de mayor extensión permite colocar en posición plana instrumentos de laboratorio y quirúrgicos de un solo uso.
Marca: Econix™ BEXBB2TS
159.72 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21679" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- Esterilizable en autoclave
- Tapa y asas integradas
- Cierres temporales y permanentes
- Resistente al agua
- Optimización del espacio: diseño plegado y plano
- Apilable después del uso
Especificaciones
2 L | |
Temporal y permanente | |
Rayas de tigre | |
160 mm | |
No estéril | |
Esterilizable en autoclave | |
Cartón |
UN3291 | |
Pliegue plano para optimización del espacio | |
260 mm | |
100/paq. | |
160 mm | |
Residuos clínicos desagradables | |
Recipiente de residuos no punzantes |