Learn More
Fisherbrand™ 20mm Crimp Cap Vial Kit, Headspace, Clear Glass, aluminum Cap, Silicone/PTFE septum, Pre-crimped
Includes 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa.
88.70€ - 700.00€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Material | Vidrio |
N.° por paquete | 100 |
Tipo de tapón | Tapón para encapsular |
Marking Spot | No |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16318387
|
Fisherbrand™
|
12,2 ml |
88.70€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12694657
|
Fisherbrand™
|
20 mL |
700.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 09-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- ND20
- Glass
- Clear
- 10mL
- Crimp Cap
- Center hole
- aluminum
- Silicone/PTFE
- 3.0mm
- Reusable two compartment trays protect vials and closure while keeping matching supplies together
Especificaciones
Transparente | |
100 | |
No |
Vidrio | |
Tapón para encapsular |