Learn More
Fisherbrand™ 20mm Crimp Cap Vial Kit, Headspace, Clear Glass, aluminum Cap, Silicone/PTFE septum, Pre-crimped
Includes 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa.
Marca:  Fisherbrand™
84.27 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23262" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 4.68000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16318387
  • 88.70€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 16-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • ND20
  • Vidrio
  • Transparente
  • 10 ml
  • Tapón para encapsular
  • Orificio central
  • aluminio
  • Silicona/PTFE
  • 3,0mm
  • Bandejas de dos compartimentos reutilizables que protegen los viales y tapones al tiempo que almacenan juntos los suministros relacionados
Especificaciones
Especificaciones
Plano
Transparente
Vidrio
100
Tapón para encapsular
No
Silicona/PTFE
20 mm
12,2 ml
Aluminio
54,5 mm
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali