Learn More
Fisherbrand™ Tapón de rosca de 20 mm
Los cierres de encapsular de aluminio proporcionan un cierre hermético.
52.50€ - 95.51€
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) | 20 mm |
---|---|
Material | Aluminum |
Cantidad | 100 |
Tamaño del tapón | ND20 |
Código de producto | Marca | Color | Tipo | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Tipo | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11805020
|
Fisherbrand™
|
Plano | Tapón para encapsular | Orificio central |
68.99€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11885010
|
Fisherbrand™
|
Plano | Tapón de rosca rasgable central | Rasgable central |
60.45€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11895010
|
Fisherbrand™
|
Barnizado transparente | Tapón para encapsular rasgable completo | Rasgable completo |
95.51€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12616765
|
Fisherbrand™
|
Lacado en oro | Tapón para encapsular | Orificio central |
56.50€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12606505
|
Fisherbrand™
|
Lacado azul | Tapón para encapsular | Orificio central |
56.55€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12626765
|
Fisherbrand™
|
Lacado rojo | Crimp Cap | Center Hole |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
13401309
|
Fisherbrand™
|
Lacado azul | Tapón para encapsular | Rasgable central |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15440130
|
Fisherbrand™
|
Lacado rojo | Tapón para encapsular | Rasgable central |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12646765
|
Fisherbrand™
|
Lacado verde | Tapón para encapsular | Center Hole |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15440120
|
Fisherbrand™
|
Lacado verde | Tapón para encapsular | Rasgable central |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- 20 mm
- Tapón de aluminio
- Los sellos de aluminio se deben colocar con una herramienta de engarzado
Especificaciones
20 mm | |
Aluminum | |
100 | |
ND20 |