Learn More
Fisherbrand™ Tapón de rosca de 20 mm
Los cierres de encapsular de aluminio proporcionan un cierre hermético.
Marca: Fisherbrand™
54.30 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.45000kg
Descripción
- 20mm
- Tapón de aluminio
- Los sellos de aluminio se deben colocar con una herramienta de engarzado
Especificaciones
Rasgable central | |
20 mm | |
100 | |
ND20 |
Plano | |
Aluminio | |
Tapón de rosca rasgable central |