Learn More
Linker Industrietechnik™ Tamiz de prueba de acero inoxidable con soldadura de PVC de 200 mm de diám. x 50 mm de altura
Tamiza partículas en amplia gama de tamaños de poro. Estos tamices de ensayo de acero inoxidable cuentan con una soldadura de PVC y una altura interna de 50 mm y un diámetro de 200 mm.
Marca:  Linker Industrietechnik™ 552.050.221-049
Detalles adicionales : Peso : 0.51000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11754379
  • 167.48€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Gradillas de acero inoxidable con una altura interna de 50 mm
  • Diámetro: 200 mm
  • Pantalla de tamizado de acero inoxidable
  • Soldadura de PVC
  • Número de identificación y certificado de conformidad
  • Resistentes a temperaturas de hasta 70 °C
Especificaciones
Especificaciones
Acero inoxidable
1 unidad
Tamiz de pruebas
Acero inoxidable
200mm
630 μm
Conformidad con las normas 2.1 EN 10 204 e ISO 3310-1
50 mm
Certificados
Ver productos accesorios