Learn More
Linker Industrietechnik™ Tamiz de prueba de acero inoxidable con soldadura de PVC de 200 mm de diám. x 50 mm de altura
Tamiza partículas en amplia gama de tamaños de poro. Estos tamices de ensayo de acero inoxidable cuentan con una soldadura de PVC y una altura interna de 50 mm y un diámetro de 200 mm.
151.58€ - 1052.58€
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) | 200mm |
---|---|
Mesh Material | Acero inoxidable |
Cantidad | 1 unidad |
Tipo | Tamiz de pruebas |
Material | Acero inoxidable |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11714359
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-012 |
25 μm |
506.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11714419
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-028 |
106 μm |
169.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11704359
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-011 |
20 μm |
1052.58€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11726707
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-029 |
112 μm |
151.58€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11736707
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-031 |
140 μm |
151.58€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11746707
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-034 |
180 μm |
169.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11734419
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-036 |
212 μm |
169.60€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11724379
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-041 |
315 μm |
167.48€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11776707
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-042 |
355 μm |
169.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11756727
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-053 |
900 μm |
152.64€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11754419
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-044 |
425 μm |
168.54€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11724359
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-014 |
32 μm |
348.74€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11746687
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-015 |
36 μm |
339.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11734359
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-017 |
40 μm |
224.72€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11744359
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-019 |
50 μm |
192.92€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11714409
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-020 |
53 μm |
169.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11704409
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-016 |
38 μm |
337.08€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11754359
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-022 |
63 μm |
159.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11764359
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-025 |
80 μm |
170.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11724419
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-032 |
150 μm |
167.48€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11794369
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-033 |
160 μm |
169.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11744419
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-040 |
300 μm |
155.82€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11766707
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-039 |
280 μm |
151.58€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11754379
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-049 |
630 μm |
167.48€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11764379
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-051 |
800 μm |
167.48€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11774419
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-052 |
850 μm |
152.64€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11766727
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-055 |
1,12mm |
152.64€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11784419
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-056 |
1,18mm |
159.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11784379
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-057 |
1,25mm |
157.94€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11776727
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-058 |
1,4mm |
168.54€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11744399
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-059 |
1,6mm |
152.64€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11794419
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-060 |
1,7mm |
155.82€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11786727
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-061 |
1,8mm |
167.48€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11716707
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-026 |
90 μm |
168.54€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11774359
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-027 |
100 μm |
171.72€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11704379
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-035 |
200 μm |
169.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11714379
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-038 |
250 μm |
169.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11734379
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-043 |
400 μm |
168.54€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11756687
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-018 |
45 μm |
239.56€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11704419
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-024 |
75 μm |
173.84€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11784359
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-030 |
125 μm |
177.02€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11744379
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-046 |
500 μm |
166.42€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11764419
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-048 |
600 μm |
168.54€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11706717
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-050 |
710 μm |
168.54€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11774379
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-054 |
1 mm |
174.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11754399
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-062 |
2 mm |
168.54€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Beschreibung
- Gradillas de acero inoxidable con una altura interna de 50 mm
- Diámetro: 200 mm
- Cubierta de tamiz de pruebas de acero inoxidable
- Soldadura de PVC
- Número de identificación y certificado de conformidad
- Resistente a temperaturas de 70 °C
Spezifikation
200mm | |
1 unidad | |
Acero inoxidable |
Acero inoxidable | |
Tamiz de pruebas | |
50 mm |