Learn More
Linker Industrietechnik™ Tamiz de prueba de acero inoxidable con soldadura de PVC de 200 mm de diám. x 50 mm de altura
Tamiza partículas en amplia gama de tamaños de poro. Estos tamices de ensayo de acero inoxidable cuentan con una soldadura de PVC y una altura interna de 50 mm y un diámetro de 200 mm.
Marca: Linker Industrietechnik™ 552.050.221-035
Detalles adicionales : Peso : 0.47000kg
Descripción
- Gradillas de acero inoxidable con una altura interna de 50 mm
- Diámetro: 200 mm
- Pantalla de tamizado de acero inoxidable
- Soldadura de PVC
- Número de identificación y certificado de conformidad
- Resistentes a temperaturas de hasta 70 °C
Especificaciones
Acero inoxidable | |
200mm | |
200 μm | |
Conformidad con las normas 2.1 EN 10 204 e ISO 3310-1 | |
50 mm |
Para determinar el tamaño de agregados, nueces, avellanas y frutas | |
1 unidad | |
Tamiz de pruebas | |
Acero inoxidable |