Learn More
Linker Industrietechnik™ Tamices de prueba de polioximetileno-nailon, 200 mm (diámetro) x 45 mm (altura)
Sifts particles in a wide range of pore sizes. These plastic test sieves include no metal parts and an internal height of 45mm and diameter of 200mm.
196.00€ - 314.82€
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) | 200mm |
---|---|
Mesh Material | Nailon |
Cantidad | 1Cada una |
Tipo | Tamiz de pruebas |
Certificaciones/conformidad | DIN 4197 |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11775608
|
Linker Industrietechnik™
552.050.881-0025 |
25 μm |
250.16€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11755608
|
Linker Industrietechnik™
552.050.881-0030 |
30 μm |
240.62€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11785608
|
Linker Industrietechnik™
552.050.881-0020 |
20 μm |
291.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11765598
|
Linker Industrietechnik™
552.050.881-0100 |
100 μm |
230.02€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11705618
|
Linker Industrietechnik™
552.050.881-0011 |
11 μm |
287.26€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11745608
|
Linker Industrietechnik™
552.050.881-0036 |
36 μm |
256.52€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11735608
|
Linker Industrietechnik™
552.050.881-0041 |
41 μm |
225.78€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11725608
|
Linker Industrietechnik™
552.050.881-0050 |
50 μm |
248.04€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11705608
|
Linker Industrietechnik™
552.050.881-0063 |
63 μm |
234.26€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11785598
|
Linker Industrietechnik™
552.050.881-0080 |
80 μm |
227.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11795598
|
Linker Industrietechnik™
552.050.881-0070 |
70 μm |
216.24€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11715598
|
Linker Industrietechnik™
552.050.881-0150 |
150 μm |
227.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11795588
|
Linker Industrietechnik™
552.050.881-0180 |
180 μm |
201.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11785588
|
Linker Industrietechnik™
552.050.881-0200 |
200 μm |
213.06€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11765588
|
Linker Industrietechnik™
552.050.881-0250 |
250 μm |
209.88€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11745588
|
Linker Industrietechnik™
552.050.881-0300 |
300 μm |
199.28€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11725588
|
Linker Industrietechnik™
552.050.881-0355 |
355 μm |
207.76€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11715588
|
Linker Industrietechnik™
552.050.881-0400 |
400 μm |
228.96€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11795578
|
Linker Industrietechnik™
552.050.881-0500 |
500 μm |
205.64€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11785578
|
Linker Industrietechnik™
552.050.881-0600 |
600 μm |
245.92€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11775578
|
Linker Industrietechnik™
552.050.881-0630 |
630 μm |
206.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11765578
|
Linker Industrietechnik™
552.050.881-0700 |
700 μm |
197.16€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11755578
|
Linker Industrietechnik™
552.050.881-0800 |
800 μm |
205.64€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11735578
|
Linker Industrietechnik™
552.050.881-0900 |
900 μm |
201.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11715578
|
Linker Industrietechnik™
552.050.881-1250 |
1250 μm |
212.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11705578
|
Linker Industrietechnik™
552.050.881-1400 |
1400 μm |
227.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11725578
|
Linker Industrietechnik™
552.050.881-1000 |
1000 μm |
196.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11795568
|
Linker Industrietechnik™
552.050.881-1600 |
1600 μm |
206.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11775568
|
Linker Industrietechnik™
552.050.881-2000 |
2000 μm |
235.32€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11715618
|
Linker Industrietechnik™
552.050.881-0005 |
5 μm |
314.82€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Bastidor de polioximetileno
- Cubierta de tamiz de prueba de nailon
- Diámetro: 200 mm
- Altura interna de 45 mm
- Sin piezas metálicas
Especificaciones
200mm | |
1Cada una | |
DIN 4197 | |
45 mm |
Nailon | |
Tamiz de pruebas | |
Polioximetileno |