Learn More
Linker Industrietechnik™ Tamices de prueba de polioximetileno-nailon, 200 mm (diámetro) x 45 mm (altura)
Sifts particles in a wide range of pore sizes. These plastic test sieves include no metal parts and an internal height of 45mm and diameter of 200mm.
Marca: Linker Industrietechnik™ 552.050.881-0063
Detalles adicionales : Peso : 0.38000kg
Descripción
- Bastidor de polioximetileno
- Pantalla de nailon para tamiz de ensayo
- Diámetro: 200 mm
- Altura interna de 45 mm
- Sin piezas metálicas.
Especificaciones
Nailon | |
1Cada una | |
Tamiz de pruebas | |
Polioximetileno |
200mm | |
63 μm | |
DIN 4197 | |
45 mm |