Learn More
Fisherbrand™ Tapón de rosca de PP de 13 mm, negro, sin orificio central, rosca 13-425 con septum
Los tapones de polipropileno son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de aplicaciones cromatográficas.
275.00€ - 409.00€
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) | 13 mm |
---|---|
Material | Polipropileno |
Para utilizar con (aplicación) | HPLC |
Cantidad | 100 |
Tipo | Tapón de rosca |
Produktcode | Marke | Material (revestimiento) | Color | Grosor (métrico) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material (revestimiento) | Color | Grosor (métrico) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11823861
|
Fisherbrand™
|
Butilo, PTFE | Gris, Rojo, Negro | 1,3mm |
281.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11864970
|
Fisherbrand™
|
Caucho natural/TEF | Negro, Rojo-naranja, Transparente | 1,3 mm |
303.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11884970
|
Fisherbrand™
|
Silicona, PTFE | Crema, Rojo | 1,5mm |
409.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12636715
|
Fisherbrand™
|
Caucho y teflón rojos | Beige, Rojo-naranja, Negro | 1 mm |
275.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Beschreibung
- 13 mm
- PP
- Tapón de rosca
- Negro
- Los tapones y septum ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación
Spezifikation
13 mm | |
HPLC | |
Tapón de rosca |
Polipropileno | |
100 |