Learn More
Fisherbrand™ Tapón de rosca de PP de 13 mm, negro, sin orificio central, rosca 13-425 con septum
Los tapones de polipropileno son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de aplicaciones cromatográficas.
Marca: Fisherbrand™
189.80 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21664" para aplicar la oferta.
Additional Details : Peso : 0.75600kg
Description
- 13 mm
- PP
- Tapón de rosca
- Negro
- Los tapones y septum ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación
Specifications
Caucho y teflón rojos | |
13 mm | |
HPLC | |
1 mm |
Beige, Rojo-naranja, Negro | |
Polipropileno | |
100 | |
Tapón de rosca |