Learn More
Thermo Scientific™ Viales de rosca de vidrio transparente de 13mm
Estos viales de 13 mm están fabricados con vidrio de alta calidad y se ajustan a una gran variedad de muestreadores automáticos.
Marca: Thermo Scientific™ C4015-S1
Detalles adicionales : Peso : 0.41360kg
Descripción
Estos viales de 13 mm están fabricados con vidrio de borosilicato transparente de dilatación 33 de calidad superior (tipo 1, clase A) y un acabado de rosca 13-425, y están disponibles en las marcas Thermo Scientific™ Premiere™, National™ y Chromacol™.
- Los viales de micromuestreo y de alta recuperación permiten una extracción de muestras máxima sin necesidad de insertos independientes.
- Etiqueta de escritura graduada disponible para facilitar la identificación de las muestras.
- El vidrio opcional silanizado (desactivado) maximiza la recuperación de compuestos críticos polares, lábiles o de interacción con OH.
- Los insertos de polyspring son autoalineables y proporcionan una almohadilla para evitar el contacto con agujas.
Recomendados para los siguientes instrumentos:
- Thermo Scientific™Dionex&tradje;
- Shimadzu™
- Spark Holland™
- Varian™
- VWR (Merck)/Hitachi™
- Waters™ (carrusel Wisp de 48 posiciones)
Especificaciones
Viales de rosca 13-425 | |
15 mm | |
15 mm | |
4 mL | |
<800 mL | |
4 mL | |
45 mm | |
No |
13 mm | |
Transparente | |
Vidrio | |
100 | |
Fondo plano | |
Con rosca | |
Vial con rosca 13-425, silanizado | |
4 mL |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.