Learn More
Thermo Scientific™ Viales de rosca de vidrio transparente de 13mm
Estos viales de 13 mm están fabricados con vidrio de alta calidad y se ajustan a una gran variedad de muestreadores automáticos.
30.25€ - 1110.95€
Especificaciones
Diámetro de la abertura (métrico) | 13 mm |
---|---|
Color | Transparente |
Material | Vidrio |
Tipo de tapón | Tapón roscado |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Tipo | Estilo de la base | Marking Spot | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Tipo | Estilo de la base | Marking Spot | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11563680
|
Thermo Scientific™
10-SV |
10,0 mL | Vial con cierre de rosca 13-425 | Fondo redondo | No |
65.84€
paquete de 125 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10256002
|
Thermo Scientific™
3.5-HRSV |
3,5 mL | Vial con cierre de rosca 13-425 | Alta recuperación | No |
1110.95€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11523680
|
Thermo Scientific™
4-SV |
4,0 mL | Vial con cierre de rosca 13-425 | Fondo plano | No |
30.25€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 22-04-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11553680
|
Thermo Scientific™
5-SV |
5,0 mL | Vial con cierre de rosca 13-425 | Fondo redondo | No |
62.44€
paquete de 125 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10291525
|
Thermo Scientific™
C4015-9 |
3,5 mL | Vial con cierre de rosca 13-425 | Base cónica | No |
320.17€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11991513
|
Thermo Scientific™
C4015-11W |
4 mL | Vial con cierre de rosca 13-425 | Fondo plano | Sí |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
12400178
|
Thermo Scientific™
C4015-1 |
4 mL | Vial con cierre de rosca 13-425 | Fondo plano | No |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
12400258
|
Thermo Scientific™
C4015-S1 |
4 mL | Vial con rosca 13-425, silanizado | Fondo plano | No |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
Estos viales de 13 mm están fabricados con vidrio de borosilicato transparente de dilatación 33 de calidad superior (tipo 1, clase A) y un acabado de rosca 13-425, y están disponibles en las marcas Thermo Scientific™ Premiere™, National™ y Chromacol™.
Elija el vial correcto según sus necesidades.Consiga la máxima extracción de muestras sin necesidad de accesorios independientes utilizando los viales de micromuestreo y alta recuperación.
Identifique la muestra y el volumen con las etiquetas para escribir presentes en ciertos viales.
Obtenga una recuperación máxima de compuestos críticos polares, lábiles o de interacción con OH utilizando el vidrio (opcional) silanizado (desactivado).
Los insertos de polyspring son autoalineables y proporcionan una almohadilla para evitar el contacto con agujas.
Compatibilidad con muestreadores automáticos*
Shimadzu™
Spark Holland™
Varian™
VWR™ (Merck)/Hitachi™
Waters™ (carrusel Wisp de 48 posiciones)
*Consulte el catálogo de consumibles y columnas para ver la compatibilidad de los muestreadores automáticos.
Especificaciones
13 mm | |
Transparente | |
Vidrio | |
Tapón roscado |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.