Learn More
Fisherbrand™ 11 mm Crimp Neck Glass Vial, Wide Opening, Silanized
Standard vials for GC and HPLC.
40.95€ - 45.00€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Diámetro exterior (imperial) | 11,6 mm |
Material | Vidrio |
Volumen (métrico) | 2 ml |
Para utilizar con (aplicación) | GC, HPLC |
Código de producto | Marca | Marking Spot | Graduado | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Marking Spot | Graduado | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11555904
|
Fisherbrand™
|
No | No |
45.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15572310
|
Fisherbrand™
|
No | Yes |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- 11 mm Crimp Neck Vial
Especificaciones
Transparente | |
Vidrio | |
GC, HPLC | |
CleanPack, caja de polipropileno | |
1,5 ml | |
32 mm | |
ND11 |
11,6 mm | |
2 ml | |
Para capsular | |
<100 μl | |
Fondo plano | |
100 |