Learn More
Fisherbrand™ 11 mm Crimp Neck Glass Vial, Wide Opening, Silanized
Standard vials for GC and HPLC.
Marca: Fisherbrand™
30.40 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21664" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.27000kg
Descripción
- Vial con cuello para encapsular de 11 mm
Especificaciones
Transparente | |
Vidrio | |
GC, HPLC | |
Para capsular | |
<100 μl | |
Fondo plano | |
100 | |
No |
11,6 mm | |
2 ml | |
No | |
CleanPack, caja de polipropileno | |
1,5 ml | |
32 mm | |
ND11 |