Learn More
Thermo Scientific™ Viales de rosca de plástico de 10 mm para muestreadores automáticos
Seleccione uno de estos viales de polipropileno químicamente inerte de 10 mm adecuados para la mayoría de aplicaciones de cromatografía.
Marca: Thermo Scientific™ C4010-14
Detalles adicionales : Peso : 0.17000kg
Descripción
Seleccione uno de estos viales de polipropileno químicamente inerte adecuados para la mayoría de las aplicaciones de cromatografía. Estos viales de rosca de plástico de 10 mm son una alternativa económica al vidrio para determinadas aplicaciones. Se fabrican con polipropileno de alta calidad probado para GC y tienen un acabado 10-425. En los casos en los que los niveles de iones inorgánicos deben ser mínimos, los viales de plástico pueden ser preferibles a los viales de vidrio más convencionales. Elija entre las marcas Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
Las puntas con forma de precisión están diseñadas para ayudar a la recuperación de muestras en aplicaciones de volumen limitado.
Especificaciones
Vial de alta recuperación de polipropileno virgen de 750 µL | |
12 mm | |
Polipropileno | |
Depósito | |
750 μL | |
750 μl | |
32 mm | |
Vial con cierre de rosca 10-425 | |
No |
10 mm | |
12 mm | |
750 μL | |
<70 μL | |
Base del depósito de reactivo | |
Tapón roscado | |
100 | |
10-425 | |
550 μL |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.