Learn More
Thermo Scientific™ Viales de rosca de plástico de 10 mm para muestreadores automáticos
Seleccione uno de estos viales de polipropileno químicamente inerte de 10 mm adecuados para la mayoría de aplicaciones de cromatografía.
23.60€ - 27.75€
Especificaciones
Diámetro de la abertura (métrico) 10 mm
Diámetro interior (métrico) 12 mm
Diámetro exterior (imperial) 12 mm
Material Polipropileno
Tipo de tapón Con rosca
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Volumen (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Volumen (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
10122388
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
C4010-11
600 μL
23.60€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11943426
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
C4010-14
750 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Seleccione uno de estos viales de polipropileno químicamente inerte adecuados para la mayoría de las aplicaciones de cromatografía. Estos viales de rosca de plástico de 10 mm son una alternativa económica al vidrio para determinadas aplicaciones. Se fabrican con polipropileno de alta calidad probado para GC y tienen un acabado 10-425. En los casos en los que los niveles de iones inorgánicos deben ser mínimos, los viales de plástico pueden ser preferibles a los viales de vidrio más convencionales. Elija entre las marcas Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
Las puntas con forma de precisión están diseñadas para ayudar a la recuperación de muestras en aplicaciones de volumen limitado.
Especificaciones
Especificaciones
10 mm
12 mm
Con rosca
100
10-425
12 mm
Polipropileno
32 mm
Vial con cierre de rosca 10-425
No
Documentos
Product Certifications
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.