Learn More
Thermo Scientific™ Rotores basculantes BIOS de 1000 ml
Ejecute de un modo eficiente y fiable sus métodos de bioprocesamiento con los rotores basculantes Thermo Scientific™ para 6 ó 8 bolsas de 1000 ml.
Marca:  Thermo Scientific™ 75003981
Detalles adicionales : Peso : 73.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15590194
  • 29415.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Los rotores basculantes Thermo Scientific™ BIOS de 1000 ml se han diseñado para usarse con la centrífuga de bioprocesamiento Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS 16.Estos rotores, que se suministran en su totalidad con cestillos y frascos, se han diseñado para simplificar el funcionamiento de la centrífuga, así como para maximizar la productividad.
Logre un procesamiento eficiente y fiable de las muestras con las siguientes características:
  • 8 x 1000 ml (8 l) 5400 rpm como máx. (RCF de 8500 x g máx.);
  • 6 Capacidad de 1000 ml (6 l) a 4600 rpm como máx. (RCF de 7117 x g máx.)
  • La protección Thermo Scientific™ Eco-Spin™ permite ahorrar hasta un 64 % de energía en comparación con los rotores sin protección
  • Son compatibles con las funciones Thermo Scientific™ Auto-Lid™ y Auto-ID™ que posibilitan la apertura instantánea y el guardado de la tapa, y facilitan la identificación del rotor para ahorrar tiempo y proteger la integridad de las muestras
  • Garantía de 2 años
Actualice a los cestillos Thermo Scientific™ Dura-Coat™ con revestimiento de níquel para mejorar la protección contra la corrosión por humedad, los productos químicos o las soluciones alcalinas.
Especificaciones
Especificaciones
Rotor con cestillo basculante de 8 x 1000 ml, cestillos redondos y frascos de 1000 ml
Rotor con cestillo basculante
7.117 x g
Centrífuga Thermo Scientific Sorvall BIOS 16
Cuerpo del rotor de acero inoxidable, parabrisas y cestillo de aluminio y frasco de polipropileno
8 x 1000 mL
4.600 rpm