Learn More
Thermo Scientific™ Rotores basculantes BIOS de 1000 ml
Ejecute de un modo eficiente y fiable sus métodos de bioprocesamiento con los rotores basculantes Thermo Scientific™ para 6 ó 8 bolsas de 1000 ml.
715.00€ - 29415.00€
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15540194
|
Thermo Scientific™
75003961 |
Rotor con cestillo basculante de 6 x 1000 ml, cestillos redondos y frascos de 1000 ml |
24500.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15590194
|
Thermo Scientific™
75003981 |
Rotor con cestillo basculante de 8 x 1000 ml, cestillos redondos y frascos de 1000 ml |
29415.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15560194
|
Thermo Scientific™
75003963 |
Cestillo redondo (juego de 2) |
2675.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12803412
|
Thermo Scientific™
11776 |
Cubierta para cucharón redondo (juego de 2) |
715.00€
paquete de 2 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15510184
|
Thermo Scientific™
12995 |
Juego de sellos para cubierta para cucharón redondo (juegos de 6) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Los rotores basculantes Thermo Scientific™ BIOS de 1000 ml se han diseñado para usarse con la centrífuga de bioprocesamiento Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS 16.Estos rotores, que se suministran en su totalidad con cestillos y frascos, se han diseñado para simplificar el funcionamiento de la centrífuga, así como para maximizar la productividad.
Logre un procesamiento eficiente y fiable de las muestras con las siguientes características:- Capacidad de 8 bolsas de 1000 ml (8 l) a 5400 rpm como máx. (RCF de 8500 x g máx.);
- Capacidad de 6 bolsas de 1000 ml (6 l) a 4600 rpm como máx. (RCF de 7117 x g máx.)
- La protección Thermo Scientific™ Eco-Spin™ permite ahorrar hasta un 64 % de energía en comparación con los rotores sin protección
- Son compatibles con las funciones Thermo Scientific™ Auto-Lid™ y Auto-ID™ que posibilitan la apertura instantánea y el guardado de la tapa, y facilitan la identificación del rotor para ahorrar tiempo y proteger la integridad de las muestras
- Garantía de 2 años
Actualice a los cestillos Thermo Scientific™ Dura-Coat™ con revestimiento de níquel para mejorar la protección contra la corrosión por humedad, los productos químicos o las soluciones alcalinas.