Learn More
Alfa Aesar™ Zymogram Developing Buffer, 10X, pH 7.45
Marca:  Alfa Aesar™ J61375.AP
Detalles adicionales : Peso : 0.00050kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15443979
  • 36.57€ / 500 ml
En stock, listo para ser enviado: 1
Especificaciones
Colorless
500mL
2° to 8°C
Odorless
10X
Viscous Liquid
Buffer
Viscous liquid
Videos
SDS Documentos