Learn More
ZW10 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 24561-1-AP-150UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16813045
  • 399.00€ / 150 microlitros
Fecha estimada de envío: 04-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
This gene encodes a protein that is one of many involved in mechanisms to ensure proper chromosome segregation during cell division.
Especificaciones
Especificaciones
ZW10
Polyclonal
Unconjugated
ZW10
HZW10, KNTC1AP, ZW10
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
9183
-20°C
Liquid
Immunoprecipitation, Western Blot
0.43 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
O43264
ZW10
ZW10 Fusion Protein Ag19138
150 μL