Learn More
ZNF658 Rabbit anti-Human, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 24823-1-AP-150UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16813325
  • 399.00€ / 150 microlitros
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Especificaciones
ZNF658
Polyclonal
Unconjugated
ZNF658
zinc finger protein 658, ZNF658
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
102553026, 26149
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.39 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q5TYW1
Znf658
ZNF658 Fusion Protein Ag20508
150 μL
Primary
Human, Rat