missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZNF385A Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Proteintech 26288-1-AP-150UL

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16814805

  • 319.00€ / 150 microlitros

Envío estimado: 02-11-2021

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

ZNF385 is a new candidate transcription factor.
Especificaciones

Especificaciones

ZNF385A
0.37 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q8VD12, Q96PM9
HZF, Retinal zinc finger protein, RZF, ZFP385, zinc finger protein 385A, ZNF385, ZNF385A
Rabbit
IgG
150 μL
-20°C
Primary
25946, 29813
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Unconjugated
ZNF385A
Liquid
Znf385a
ZNF385A Fusion Protein Ag23577
Antigen Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Polyclonal
Human, Mouse
Videos
SDS
Documentos
Certificados