Learn More
ZNF253 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 25152-1-AP-150UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16813705
  • 399.00€ / 150 microlitros
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
ZNF253 may function as a transcription factor. Seems to have a transcriptional repression activity.
Especificaciones
Especificaciones
ZNF253
Polyclonal
Unconjugated
ZNF253
BMZF 1, BMZF1, Bone marrow zinc finger 1, zinc finger protein 253, Zinc finger protein 411, ZNF253, ZNF411
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
56242
-20°C
Liquid
Western Blot
0.63 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
O75346
ZNF253
ZNF253 Fusion Protein Ag18570
150 μL