Learn More
Zirconyl Chloride Octahydrate, 98%, Reagent grade, Honeywell™
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Poly Bottle
Descripción
- ≥95% for general laboratory use.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Zirconyl Chloride Octahydrate |
Color | White |
Cantidad | 500 g |
Fórmula lineal | ZrOCl2 · 8H2O |
Número UN | UN3260 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 322.25g/mol |
Porcentaje de pureza | 98% |
Grado | Reagent |
Envase | Poly Bottle |
Aspecto | Powder or crystals |