Learn More
Alfa Aesar™ Zirconium titanium oxide, 99.5% (metals basis excluding Hf), Hf <75ppm
Marca:  Alfa Aesar™ 039490.14
Detalles adicionales : CAS : 12036-70-3 Peso : 0.02500kg
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11378288
  • 110.00€ / 25 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-11-2018
Añadir a la cesta
Especificaciones
12036-70-3
MFCD00210648
Titanium zirconate
Especificaciones
Zirconium titanium oxide
99.5%
MFCD00210648
203.11
−325 Mesh
25g
12036-70-3
(metals basis excluding Hf), Hf <75ppm
Titanium zirconate
Powder
Odorless