Learn More
Varilla de circonio, 12,7 mm de diámetro, recocido, +99,2 % (base metálica sin Hf), Hf 4,5 % máx., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11315948
Click to view available options
Cantidad:
5 cm
30 cm
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
7440-67-7
Zr
91.22
MFCD00011303 MFCD00148878
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
23995
CHEBI:33342
zirconium
[Zr]
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
7440-67-7
Zr
91.22
MFCD00011303 MFCD00148878
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
23995
CHEBI:33342
zirconium
[Zr]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Zirconium rod
Nombre de nota 12.7mm (0.5 in.) dia., Annealed, Temper: soft
Notas del porcentaje del ensayo (Base metálica sin Hf), Hf 4,5 % máx.
Cantidad 30 cm
Porcentaje de pureza ≥99.2%
Olor Odorless
Peso ≈8.24g/cm
Formulario Varilla, ≈8,24g/cm, templado: suave