Learn More
Alfa Aesar™ Zirconium powder, APS 2-3 micron
Marca:  Alfa Aesar™ 000847.22
Detalles adicionales : CAS : 7440-67-7 Peso : 0.10000kg Transport : UN number : 1358 Chem class : 4.1 Pack group : II
Cantidad. 100g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11316667
  • 232.00€ / 100 g
Stock EU 17
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Packaged in water
Especificaciones
7440-67-7
91.224
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
23995
zirconium
Zr
MFCD00011303
zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
CHEBI:33342
[Zr]
Especificaciones
Zirconium powder
7440-67-7
MFCD00011303
zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
[Zr]
Odorless
23995
Powder
Gray
100g
Zr
UN1358
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
zirconium
91.224
CHEBI:33342
APS 2 to 3 Micron