Learn More
Placa de circonio, 3,175 mm de grosor, 99,2 % (base metálica sin Hf), Hf 4,5 % máx., Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 x 100 mm
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Zirconium plate |
Nombre de nota | 3.175mm (0.125 in.) thick |
CAS | 7440-67-7 |
Notas del porcentaje del ensayo | (Base metálica sin Hf), Hf 4,5 % máx. |
Fórmula molecular | Zr |
Número MDL | MFCD00011303 MFCD00148878 |
Cantidad | 100 x 100 mm |
Sinónimo | zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil |
Clave InChI | QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | [Zr] |