Learn More
Circonio(IV) propóxido, aprox. solución al 70 % en 1-propanol, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3770768
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
23519-77-9, 71-23-8
C12H28O4Zr
327.58
MFCD00015307
XPGAWFIWCWKDDL-UHFFFAOYSA-N
zirconium iv tetrapropoxide, zirconium iv propoxide, unii-a7z4n4e80x, 1-propanol, zirconium 4+ salt, zirconium propoxide, zirconium n-propoxide, 1-propanol, zirconium 4+ salt 4:1, zirconium iv propoxide solution, zirconium tetrapropanolate, propyl alcohol, zirconium 4+ salt
90139
CCCO[Zr](OCCC)(OCCC)OCCC
23519-77-9, 71-23-8
C12H28O4Zr
327.58
MFCD00015307
XPGAWFIWCWKDDL-UHFFFAOYSA-N
zirconium iv tetrapropoxide, zirconium iv propoxide, unii-a7z4n4e80x, 1-propanol, zirconium 4+ salt, zirconium propoxide, zirconium n-propoxide, 1-propanol, zirconium 4+ salt 4:1, zirconium iv propoxide solution, zirconium tetrapropanolate, propyl alcohol, zirconium 4+ salt
90139
CCCO[Zr](OCCC)(OCCC)OCCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Zirconium(IV) propoxide
Nombre de nota ca. 70%
Color Ámbar a incoloro
Densidad 1.0440g/mL
Temperatura de inflamación 23°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 27.0 to 29% (ZrO2)
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula lineal Zr(OCH2CH2CH3)4
Cantidad 100 mL
Gravedad específica 1.044
Nombre IUPAC zirconio(4+) tetrakis(propan-1-olato)
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.57
Porcentaje de pureza ca. 70%
Forma física Solución ligeramente viscosa
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Zirconium(IV) propoxide, solution in propanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.