Learn More
Zirconium(IV) chloride, Reactor grade, >99.5% (metals basis), Alfa Aesar™
Marca: Alfa Aesar 012104.36
Detalles adicionales : CAS : 10026-11-6 Peso : 0.50000kg Transport : UN number : 2503 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad. | 500g |
---|
10026-11-6 | |
ZrCl4 | |
MFCD00011306 | |
Zirconium tetrachloride |
Especificación
Zirconium(IV) chloride | |
>99.5% (metals basis) | |
MFCD00011306 | |
233.03 | |
2.803g/mL |
10026-11-6 | |
ZrCl4 | |
Zirconium tetrachloride | |
Powder | |
500g |