Learn More
Alfa Aesar™ Zirconium(IV) 1,1,1-trifluoro-2,4-pentanedionate, 98+%
Marca:  Alfa Aesar™ 019276.06
Detalles adicionales : CAS : 17499-68-2 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11313527
  • 100.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 18-03-2019
Añadir a la cesta
Especificación
17499-68-2
703.545
WYYHZWGGPPBCMA-YSGGVRKFSA-J
101644371
CC(=O)C=C(C(F)(F)F)[O-].CC(=O)C=C(C(F)(F)F)[O-].CC(=O)C=C(C(F)(F)F)[O-].CC(=O)C=C(C(F)(F)F)[O-].[Zr+4]
C20H16F12O8Zr
MFCD00015317
zirconium iv tetrakis 1,1,1-trifluoro-4-oxo-2-pentene-2-olate
(Z)-1,1,1-trifluoro-4-oxopent-2-en-2-olate;(E)-1,1,1-trifluoro-4-oxopent-2-en-2-olate;zirconium(4+)
Especificación
Zirconium(IV) 1,1,1-trifluoro-2,4-pentanedionate
5g
C20H16F12O8Zr
zirconium iv tetrakis 1,1,1-trifluoro-4-oxo-2-pentene-2-olate
WYYHZWGGPPBCMA-YSGGVRKFSA-J
(Z)-1,1,1-trifluoro-4-oxopent-2-en-2-olate;(E)-1,1,1-trifluoro-4-oxopent-2-en-2-olate;zirconium(4+)
101644371
Crystalline
235°C (decomposition)
17499-68-2
MFCD00015317
Soluble in toluene; Slightly soluble in THF and methylene chloride; Insoluble in water
CC(=O)C=C(C(F)(F)F)[O-].CC(=O)C=C(C(F)(F)F)[O-].CC(=O)C=C(C(F)(F)F)[O-].CC(=O)C=C(C(F)(F)F)[O-].[Zr+4]
703.545
703.46
≥98%