Learn More
Lámina de circonio, 0,25 mm de grosor, 99,94 % (base metálica sin Hf), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7048219
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
25 x 100 mm
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
7440-67-7
Zr
91.22
MFCD00011303 MFCD00148878
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
23995
CHEBI:33342
zirconium
[Zr]
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
7440-67-7
Zr
91.22
MFCD00011303 MFCD00148878
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
23995
CHEBI:33342
zirconium
[Zr]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Zirconium foil
Nombre de nota 0.25mm (0.01 in.) thick
Notas del porcentaje del ensayo (Base metálica sin Hf)
Cantidad 25 x 25 mm
Porcentaje de pureza 99.94%
Olor Odorless
Peso ≈1g/25x25mm
Formulario Papel de aluminio